2-(Dimethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N,N-Dimethylethanolamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

391263-800ML
SIAL391263-800MLEA 431 EUR
SIAL391263-800ML
2-(Dimethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Dimethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 132…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002846
CAS-Nummer: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR