Blei, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

391352-100G
SIAL391352-100GEA 107 EUR
SIAL391352-100G
Blei, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lead
Formel: Pb
Siedepunkt: 1749 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327,5 °C
Dichte: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR