1-Acetylpyren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Pyren-1-yl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
391425-10G
SIAL391425-10GEA
188
EUR
SIAL391425-10G
1-Acetylpyren, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpyren
Formel:
C₁₈H₁₂O Molecular Weight: 244,29 g/mol |
MDL:
MFCD00021663 CAS-Nummer: 3264-21-9 |