6-Nitro-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
391999-25G
SIAL391999-25GEA
59.6
EUR
SIAL391999-25G
6-Nitro-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
6-Nitro-m-anissäure
Formel:
C₈H₇NO₅ Molecular Weight: 197,15 g/mol Schmelzpunkt: 138 °C |
MDL:
MFCD00151836 CAS-Nummer: 1882-69-5 |