Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cer(III)nitrat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
392219-100G
392219-25G
SIAL392219-100GEA
481
EUR
SIAL392219-100G
SIAL392219-25G
Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrinitrat Hexahydrat
Formel:
Ce(NO₃)₃·6H₂O Molecular Weight: 434.22 g/mol Siedepunkt: 200 Schmelzpunkt: 39 Dichte: 2.377 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149631 CAS-Nummer: 10294-41-4 EINECS: 233-297-2 UN: 1477 ADR: 5.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...