Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cer(III)nitrat Hexahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

392219-100G 392219-25G
SIAL392219-100GEA 481 EUR
SIAL392219-100G SIAL392219-25G
Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 434.22 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: 39
Dichte: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR