Benzo[k]fluoranthen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

392251-100MG
SIAL392251-100MGEA 217 EUR
SIAL392251-100MG
Benzo[k]fluoranthen, Sigma-Aldrich®
Benzo[k]fluoranthen
Formel: C₂₀H₁₂
MDL: MFCD00046287
CAS-Nummer: 207-08-9
EINECS: 205-916-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR