4-Brom-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
392383-5G
SIAL392383-5GEA
64.8
EUR
SIAL392383-5G
4-Brom-2-fluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,01 g/mol |
MDL:
MFCD00143263 CAS-Nummer: 112704-79-7 |