5-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

392510-25ML 392510-5ML
SIAL392510-25MLEA 94.2 EUR
SIAL392510-25ML SIAL392510-5ML
5-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®
5-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR