5-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
392510-25ML
392510-5ML
SIAL392510-25MLEA
94.2
EUR
SIAL392510-25ML
SIAL392510-5ML
5-Iod-m-xylol, Sigma-Aldrich®
5-Iod-m-xylol
Formel:
C₈H₉I Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa) Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00060659 CAS-Nummer: 22445-41-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...