Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
392626-25ML
SIAL392626-25MLEA
241
EUR
SIAL392626-25ML
Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat
Formel:
C₅H₁₃O₄P Molecular Weight: 168,13 g/mol |
MDL:
MFCD00014418 CAS-Nummer: 3084-40-0 EINECS: 221-391-6 |