4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Nitroveratrumylalkohol, 6-Nitroveratrylalkohol, (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
392847-10G
SIAL392847-10GEA
359
EUR
SIAL392847-10G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₁NO₅ Molecular Weight: 213,19 g/mol |
MDL:
MFCD00014701 CAS-Nummer: 1016-58-6 EINECS: 213-806-4 |