4'-Aminobenzo-15-krone-5 (4'-Aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-(4-Aminobenzo)-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-ene, 4-Aminobenzo-15-crown 5-Ether, 4'-Aminobenzo-15-crown 5-Ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393428-500MG
SIAL393428-500MGEA
134
EUR
SIAL393428-500MG
4'-Aminobenzo-15-krone-5 (4'-Aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan), Sigma-Aldrich®
4'-Aminobenzo-15-krone-5 (4'-Aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel:
C₁₄H₂₁NO₅ Molecular Weight: 283.3202 g/mol |
MDL:
MFCD00068686 CAS-Nummer: 60835-71-4 |