3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393576-5G
SIAL393576-5GEA
87.1
EUR
SIAL393576-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₄N Molecular Weight: 199,53 g/mol |
MDL:
MFCD00191918 CAS-Nummer: 72537-17-8 |