2-(Hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tris(hydroxymethyl)methane, 2-(Hydroxymethyl)propane-1,3-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393657-1G
SIAL393657-1GEA
163
EUR
SIAL393657-1G
2-(Hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Formel:
C₄H₁₀O₃ Molecular Weight: 106,12 g/mol |
MDL:
MFCD00192217 CAS-Nummer: 4704-94-3 EINECS: 225-187-8 |