2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393851-1G
SIAL393851-1GEA
72.7
EUR
SIAL393851-1G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00016596 CAS-Nummer: 7310-95-4 EINECS: 230-768-4 |