2-Ethylphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Ethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393916-10G
SIAL393916-10GEA
113
EUR
SIAL393916-10G
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₈H₁₃ClN₂ Molecular Weight: 172,66 g/mol |
MDL:
MFCD00071599 CAS-Nummer: 19398-06-2 EINECS: 421-460-2 |