2-Amino-4-phenylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Amino-4-hydroxybiphenyl, 3-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394114-1G
SIAL394114-1GEA
57
EUR
SIAL394114-1G
2-Amino-4-phenylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-phenylphenol
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molecular Weight: 185,2200 g/mol |
MDL:
MFCD00059187 CAS-Nummer: 1134-36-7 EINECS: 214-484-8 |