Xenondifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

394505-1G 394505-5G
SIAL394505-1GEA 138 EUR
SIAL394505-1G SIAL394505-5G
Xenondifluorid, Sigma-Aldrich®
Xenondifluorid
Formel: F₂Xe
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040538
CAS-Nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR