2-(2-Bromphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394548-5G
SIAL394548-5GEA
25.5
EUR
SIAL394548-5G
2-(2-Bromphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD00093566 CAS-Nummer: 1074-16-4 |