N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
394882-100ML 394882-10X1ML 394882-25ML 394882-5ML
SIAL394882-100MLEA 1110 EUR
SIAL394882-100ML SIAL394882-10X1ML SIAL394882-25ML SIAL394882-5ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,II