Tris(4-fluorphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
395099-5G
SIAL395099-5GEA
134
EUR
SIAL395099-5G
Tris(4-fluorphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(4-fluorphenyl)phosphin
Formel:
C₁₈H₁₂F₃P Molecular Weight: 316,26 g/mol |
MDL:
MFCD00013553 CAS-Nummer: 18437-78-0 |