Methyl-3-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
395307-25G
SIAL395307-25GEA
67.9
EUR
SIAL395307-25G
Methyl-3-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol |
MDL:
MFCD00189407 CAS-Nummer: 942-24-5 |