Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

395420-5G
SIAL395420-5GEA 74.6 EUR
SIAL395420-5G
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)zirkonium(IV)
Formel: C₄H₈Cl₄OZr
MDL: MFCD00145367
CAS-Nummer: 21959-01-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR