Blei, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

396117-2KG
SIAL396117-2KGEA 85.2 EUR
SIAL396117-2KG
Blei, Sigma-Aldrich®
Lead
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR