4'-(Methylthio)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
396583-1G
SIAL396583-1GEA
22.5
EUR
SIAL396583-1G
4'-(Methylthio)acetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(Methylthio)acetophenon
Formel:
C₉H₁₀OS |
MDL:
MFCD00039835 CAS-Nummer: 1778-09-2 EINECS: 217-213-1 |