4-(Methylthio)phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
396591-1G
SIAL396591-1GEA 48.2 EUR
SIAL396591-1G
4-(Methylthio)phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)phenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₂S
Molecular Weight: 182,24 g/mol
MDL: MFCD00192325
CAS-Nummer: 16188-55-9