(R)-(-)-2-Methylpiperazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (R)-2-Methylpiperazine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

397164-1G
SIAL397164-1GEA 39.5 EUR
SIAL397164-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…91 °C
MDL: MFCD00192317
CAS-Nummer: 75336-86-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR