2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

397210-25G
SIAL397210-25GEA 81 EUR
SIAL397210-25G
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClFNO
Molecular Weight: 249,67 g/mol
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
MDL: MFCD00038381
CAS-Nummer: 784-38-3
EINECS: 212-316-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR