Ethanolamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Aminoethanol, Monoethanolamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

398136-500ML 398136-2.5L 398136-25ML
SIAL398136-500MLEA 68 EUR
SIAL398136-500ML SIAL398136-2.5L SIAL398136-25ML
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR