1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Pentylalkohol, n-Amylalkohol, Butylcarbinol, 1-Hydroxypentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
398268-500ML
SIAL398268-500MLEA
89.8
EUR
SIAL398268-500ML
1-Pentanol, Sigma-Aldrich®
1-Pentanol
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 137,9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002977 CAS-Nummer: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,07195 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...