3,3-Dimethyl-1-buten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Neohexen

39832-100ML
SIAL39832-100MLEA 457 EUR
SIAL39832-100ML
3,3-Dimethyl-1-buten, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-buten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 41 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,6683 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008853
CAS-Nummer: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR