Iridium(IV)oxid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Iridiumdioxid Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
398500-1G
SIAL398500-1GEA
755
EUR
SIAL398500-1G
Iridium(IV)oxid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Iridium(IV)oxid Dihydrat
Formel:
IrO₂·2H₂O Molecular Weight: 260,25 g/mol |
MDL:
MFCD00011065 CAS-Nummer: 30980-84-8 EINECS: 234-743-9 |