3-Hexylthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

399051-1G 399051-5G
SIAL399051-1GEA 37.7 EUR
SIAL399051-1G SIAL399051-5G
3-Hexylthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Hexylthiophen
Formel: C₁₀H₁₆S
Siedepunkt: 60…61 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143181
CAS-Nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR