Benzoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
399396-5G
SIAL399396-5GEA
103
EUR
SIAL399396-5G
Benzoin, Sigma-Aldrich®
Benzoin
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol |
MDL:
MFCD00004496 CAS-Nummer: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 |