Nickel(II)oxid, grün, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

399523-100G
SIAL399523-100GEA 111 EUR
SIAL399523-100G
Nickel(II)oxid, grün, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)oxid
Formel: NiO
MDL: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 13,06536

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR