2,3-Dicyanpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyrazine-2,3-dicarbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
399620-5G
SIAL399620-5GEA
106
EUR
SIAL399620-5G
2,3-Dicyanpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dicyanopyrazine
Formel:
C₆H₂N₄ Molecular Weight: 130,1069 g/mol |
MDL:
MFCD00059771 CAS-Nummer: 13481-25-9 |