4,5-Difluoranthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
399760-5G
SIAL399760-5GEA
58
EUR
SIAL399760-5G
4,5-Difluoranthranilsäure, Sigma-Aldrich®
4,5-Difluoranthranilsäure
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,12 g/mol |
MDL:
MFCD00077509 CAS-Nummer: 83506-93-8 |