Titan(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
399817-5G
SIAL399817-5GEA 62.5 EUR
SIAL399817-5G
Titan(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Titan(III)fluorid
Formel: F₃Ti
Dichte: 2,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042544
CAS-Nummer: 13470-08-1
EINECS: 236-732-4
UN: 3260
ADR: 8,II