Eisen(II)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Eisendifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

399841-10G
SIAL399841-10GEA 103 EUR
SIAL399841-10G
Eisen(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Iron(II) fluoride
Formel: F₂Fe
Molecular Weight: 93,84 g/mol
Siedepunkt: 1100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 965…975 °C
Dichte: 4,09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016093
CAS-Nummer: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04093

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR