trans-4-Brom-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-1-Bromo-4-(2-nitrovinyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
400017-5G
SIAL400017-5GEA
148
EUR
SIAL400017-5G
trans-4-Brom-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-4-Brom-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₆BrNO₂ |
MDL:
MFCD00191856 CAS-Nummer: 5153-71-9 |