Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

400068-100ML 400068-25ML 400068-400ML
SIAL400068-100MLEA 131 EUR
SIAL400068-100ML SIAL400068-25ML SIAL400068-400ML
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex
Formel: C₄H₁₁BF₄O
MDL: MFCD00085352
CAS-Nummer: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
UN: 3129
ADR: 4.3 (8),II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR