Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
400068-100ML
400068-25ML
400068-400ML
SIAL400068-100MLEA
131
EUR
SIAL400068-100ML
SIAL400068-25ML
SIAL400068-400ML
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex
Formel:
C₄H₁₁BF₄O |
MDL:
MFCD00085352 CAS-Nummer: 67969-82-8 EINECS: 267-983-8 UN: 3129 ADR: 4.3 (8),II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...