Wolframdioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

400505-10G
SIAL400505-10GEA 179 EUR
SIAL400505-10G
Wolframdioxid, Sigma-Aldrich®
Wolframdioxid
Formel: O₂W
Schmelzpunkt: 1500…1600 °C
Dichte: 12,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049709
CAS-Nummer: 12036-22-5
EINECS: 234-842-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR