Natriumtellurit (IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
400688-10G
400688-50G
SIAL400688-10GEA
137
EUR
SIAL400688-10G
SIAL400688-50G
Natriumtellurit (IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Sodium tellurite(IV)
Formel:
Na₂O₃Te Schmelzpunkt: 710 °C |
MDL:
MFCD00036141 CAS-Nummer: 10102-20-2 EINECS: 233-268-4 UN: 3284 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08834 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...