Lithiummolybdat(VI), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Molybdsäure Lithiumalz, Lithiummolybdänoxid, di-Lithiummolybdat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

400904-250G
SIAL400904-250GEA 214 EUR
SIAL400904-250G
Lithiummolybdat(VI), Sigma-Aldrich®
Lithiummolybdat(VI)
Formel: Li₂MoO₄
Molecular Weight: 173,82 g/mol
MDL: MFCD00016178
CAS-Nummer: 13568-40-6
EINECS: 236-977-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR