di-Lithiumzirconiumtrioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Lithiumzirkonat, di-Lithiumzirkontrioxid, Lithiumzirkon(IV)oxid, Lithiumzirkontrioxid

400920-25G
SIAL400920-25GEA 32.3 EUR
SIAL400920-25G
di-Lithiumzirconiumtrioxid, Sigma-Aldrich®
di-Lithiumzirconiumtrioxid
Formel: Li₂O₃Zr
Molecular Weight: 153,1 g/mol
MDL: MFCD00016182
CAS-Nummer: 12031-83-3
EINECS: 234-760-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR