Antimon(III)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

401188-10G
SIAL401188-10GEA 53.6 EUR
SIAL401188-10G
Antimon(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)iodid
Formel: I₃Sb
Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 171 °C
Dichte: 4,676 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016322
CAS-Nummer: 7790-44-5
EINECS: 232-205-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00751

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR