Cobalt(II)perchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
401404-25G
SIAL401404-25GEA
55.4
EUR
SIAL401404-25G
Cobalt(II)perchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)perchlorat Hexahydrat
Formel:
Cl₂CoO₈·6H₂O |
MDL:
MFCD00150207 CAS-Nummer: 13478-33-6 EINECS: 236-653-5 UN: 1481 ADR: 5.1,II |