Bismut(III)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

401528-5G
SIAL401528-5GEA 109 EUR
SIAL401528-5G
Bismut(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)fluorid
Formel: BiF₃
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150,9…151.9 °C
Dichte: 3,7 g/cm³ (160 °C)
MDL: MFCD00010893
CAS-Nummer: 7787-61-3
EINECS: 232-124-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01305

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR